Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 219,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 394,00 |
Über diesen Artikel
€ 219,00
product line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCCTGCAACTGAAAAGTCCGAGGTGTCGGGACGTGCTCTCGGCGGCCTGATTCCACCCCTTCACCCACCCACCACTTTCTAGGTGAAGTTAAGGCTCACCTTCGAAGTGAGGGGCAGATGGTTTTCCTGGCGTCAGGTGGGAAGTGGAGGGCACAGGTGCAGAGCGAACTAAATGGTCACAGATCGACGGTAGCATGAAGCCTTGAGAGGCGAGAGTCCTAGGAGCGGGGATGGAAAGGAAGAATTCCAAACGCCTTTCGGACTTAACAGAGGAGAGACCCCAACTAAGCACTTGCAGAGCGACTAGGAGTCCTGGCAGTTGGAAGGCGCAGCGCACGAGTTCATCAAATGGCTATATTGAAAGATAGCCAAGCATAAGATGCTCTTTGCAGACTCCTAGAGCCCCCACCCCACCCCTTCCAGAAACAGATGACATTCTTCTACCAGGGAGACATGAGGAGCTAACTTAGGAAATGGGTTTTAATAATGTGTAAATATCACGATTTCAGAGTCTAAGGAGCTTCTGTGTAAAATGATGAGCTTCTGTTTGGATTTAGTTAGGGATTCAGGGGAAGG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human KCNH1-IT1 | description targeting human NC-02650-1 | description targeting human AP000439.1 | description targeting human FAM155A-IT1 |
| esiRNA cDNA target sequence TCCCTGCAACTGAAAAGTCCGAGGTGTCGGGACGTGCTCTCGGCGGCCTGATTCCACCCCTTCACCCACCCACCACTTTCTAGGTGAAGTTAAGGCTCACCTTCGAAGTGAGGGGCAGATGGTTTTCCTGGCGTCAGGTGGGAAGTGGAGGGCACAGGTGCAGAGCGAACTAAATGGTCACAGATCGACGGTAGCATGAAGCCTTGAGAGGCGAGAGTCCTAGGAGCGGGGATGGAAAGGAAGAATTCCAAACGCCTTTCGGACTTAACAGAGGAGAGACCCCAACTAAGCACTTGCAGAGCGACTAGGAGTCCTGGCAGTTGGAAGGCGCAGCGCACGAGTTCATCAAATGGCTATATTGAAAGATAGCCAAGCATAAGATGCTCTTTGCAGACTCCTAGAGCCCCCACCCCACCCCTTCCAGAAACAGATGACATTCTTCTACCAGGGAGACATGAGGAGCTAACTTAGGAAATGGGTTTTAATAATGTGTAAATATCACGATTTCAGAGTCTAAGGAGCTTCTGTGTAAAATGATGAGCTTCTGTTTGGATTTAGTTAGGGATTCAGGGGAAGG | esiRNA cDNA target sequence AACCTGCTTTGGAGTGGATGGTGCAAATTCGTGGCAAGAGAAGAGGCCTCAGATTCAGGTTGTACACTCTGGTTCTTTCACCACCATACGAAGGTCCAGCCTCATGCTAGGACCTTGGGGGCCCCACAAGGATGAGGCCTCTAGGCCTTCCCTCAGGGAGCAAGGGAAGAACAGCAAAATCAGAAACATCCTAGGACAGATTGTATCAGACTGAACAGTGACCACACATCCCA | esiRNA cDNA target sequence TAGCAGCTCAGTCCCTCACAGTGCTACCTGGGGCAAGGATGGAAATTCACCTCAGTTTGCTGTGGTTGCTATTGGCTGAATCATGTCCTCCCAAAATTCATATGTTGGAGTGTACCTCGGGATGTGGTATCTCAGGATACCTCAGTACCTCGGGATGTGGCGTTGTTTGGAGAAAGGGTCGCTAGAGAGGTAATTAAGTTAAAATGAGGCCATGAGGGT | esiRNA cDNA target sequence GCACTTGTGACAGACACTGGAGTTTCTCTGCTATCTAATTAAGGTTCCATTAACTTAACTAGGTTAACCATATTTGCTTTCTATTATGGCCAACCTCCAGGCCAGAATTTCAATAATTATCATATATTGTTGATTTTTTTTTTCCACAAACGCTTTCCGGTTGCCACTATCCTTCAGCAATTGGGCAAGCCTTCTGTCTATGTGACAAAATTTTTTTTTTTTAAAAAAAGGATACAATCAAACTGCGTTCATTGATTGGCAGATATATTCTAGCTGCTAAATGAGCTGCTGGGGTCCTCCAGATAAGCCCCTGCATTCTGGAGCTTGCCCTGCAGTGGGTGACATGGACATGTTCAGCAGAGCTGTGTAATGACTGCGGCCATGTGCCGGTAGATTCCAAGTGCTGTGTTATCACACATGAGGAAAAACTGGGCAGTCATGGAACCATTACTGGAAGAGGAAAGGGCTAGAGTGAATCCAAAATTTCAACTAGAGATTGGCCATGGGAAGAGAGAGGAAGAAGATATTGCAGGAAGAAAGGTAGTGACTTGAACACATTTGGAAAAGTGCATTTATTCAACAAGATCCACCAGTGCAGGAAG |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized, lyophilized powder | form lyophilized, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized, lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
heterogeneous esiRNA mixture for gene knockdown | MISSION esiRNA for molecular biology, MISSION esiRNA gene silencing reagent, siRNA silencing triggers for research, MISSION esiRNA Sigma-Aldrich, effective gene silencing with esiRNA, siRNA for gene knockdown applications, heterogeneous mixture of siRNA, custom MISSION esiRNA synthesis, Sigma-Aldrich esiRNA products, research-grade MISSION esiRNA, commercial MISSION esiRNA catalog, highly-specific gene silencing esiRNA, siRNA targeting same mRNA sequence, endoribonuclease prepared siRNA | siRNA targeting specific mRNA sequences, MISSION esiRNA products, laboratory-grade MISSION esiRNA, MISSION esiRNA for gene knockdown, research-grade endoribonuclease siRNA, endoribonuclease prepared siRNA, effective gene silencing esiRNA, highly-specific MISSION esiRNA, siRNA for gene silencing applications, Sigma-Aldrich MISSION esiRNA, heterogeneous siRNA mixture, custom esiRNA solutions Sigma-Aldrich, gene silencing MISSION esiRNA | Sigma-Aldrich esiRNA catalog, lab-grade MISSION esiRNA, MISSION esiRNA Sigma-Aldrich, siRNA gene silencing reagent, custom esiRNA for gene targeting, siRNA for gene knockdown, heterogeneous mixture siRNA, specific gene silencing esiRNA, endoribonuclease prepared siRNA, high-purity esiRNA for research, highly-specific siRNA for mRNA, effective gene silencing siRNA solution, siRNA targeting mRNA sequences |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?