Fortfahren mit
EHNC024201
MISSION® esiRNA
targeting human PDP2 (3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGCACACTGGGTAAAGTTCAGTTTAGACACAATCAAATTGGCATCTTTTAAACATAAGTGAAATATAGAGAGCTTGAACTTGAGTTACTTAAAGAAGATACAGTATAATTAATTATACAGAACAAAACAAAGATGTGTTTAGAGTGACTCTGGCCTGACTCTTGTCCATCAGCCCCTAGTAGCCTATCTTCAGCCTTTGGGAAGTCTTAACTTCCCAGGTTAAACTAGAATATTCTGGAACTGAGCTGTCCAAATTTCATCTTAAAGTGGATCATTTGACTCTGAAACACGATTCTCATGGCAGAAA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDP2(57546)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHNC024191EHNC028291EHNC027151
description
targeting human PDP2 (3)
description
targeting human PDP2 (2)
description
targeting human NC-02829-1
description
targeting human AC097721.2
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... PDP2(57546)
Gene Information
human ... PDP2(57546)
Gene Information
-
Gene Information
-
esiRNA cDNA target sequence
CAGCACACTGGGTAAAGTTCAGTTTAGACACAATCAAATTGGCATCTTTTAAACATAAGTGAAATATAGAGAGCTTGAACTTGAGTTACTTAAAGAAGATACAGTATAATTAATTATACAGAACAAAACAAAGATGTGTTTAGAGTGACTCTGGCCTGACTCTTGTCCATCAGCCCCTAGTAGCCTATCTTCAGCCTTTGGGAAGTCTTAACTTCCCAGGTTAAACTAGAATATTCTGGAACTGAGCTGTCCAAATTTCATCTTAAAGTGGATCATTTGACTCTGAAACACGATTCTCATGGCAGAAA
esiRNA cDNA target sequence
TATGTTGCTCAGGCTGGTTGTCTGGCATTTTCTTTGTCCTTTATTCTTTATACTAGCTAAACCCTGGAGTATCCTTGAAGCCTTTACTGGCATACAGAGTACCTGAATCTTACTTTGGAGCCTAGCATGGGTCATAAATATATCTGATTCATTAACCTGTGAGACAGCTGAGAGAACACAGACTCCTTACCTGTATCTCCAGGCATATCTGGTTTTT
esiRNA cDNA target sequence
GTCTGTGCCAAGGATGGAATGAAAACAGAGTATGATGGCTCATCTTGACTTTTTCCTTACTTACAAATGGAGAGCCCCAAAGTCCAAATCCTTGGACCAGCTATCCCCCAACTTCCTCCTTAGGGGCAGAAGGTGAGAGCAAGCAAACATTTGAGTTGATTCATGAAACTTTACTGGGCAAAGAATAGAAAATGTTGGTTTGGACCCTCCTTCACT
esiRNA cDNA target sequence
TATTTGGCCAGGCGTAAAACTTGTCCTGCCTAAAAGCCTACTGAGACCTCCTAACTGGTCTAATCCGCGGGAGACGCCAAAGGCGGCGGCCGTTTGTGCGCACAGGATTTTTCTTGGAGCTGTAGCAGTCTAGGAAGCCAGGGTGGAACTTTTGCTAAGCTCCCGTTGTAAGCCCAGAGCTGTAATAACTGCTGAGACACAACCAGCAGTATACAGGCTCCAGTTGGAAATCGAGAACTTTCCAGGGCTGTCA
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)