Fortfahren mit
EHU005331
MISSION® esiRNA
targeting human TP53RK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATCTCACCACCTCCAACATGCTCCTGAAACCCCCCCTGGAACAGCTGAACATTGTGCTCATAGACTTTGGGCTGAGTTTCATTTCAGCACTTCCAGAGGATAAGGGAGTAGACCTCTATGTCCTGGAGAAGGCCTTCCTCAGTACCCATCCCAACACTGAAACTGTGTTTGAAGCCTTTCTGAAGAGCTACTCCACCTCCTCCAAAAAGGCCAGGCCAGTGCTAAAAAAATTAGATGAAGTGCGCCTGAGAGGAAGAAAGAGGTCCATGGTTGGGTAGAAGAATGTGTATGACAACCACACACAGTGAAGCTCTTTTTTCAAAGTAAATTTGAAGAAATGCTACAAGTATGAGATGAGATCTAAGTAAAGGTGTTAAGATATTTTTAAGTGGTATGTGATCGTGTCATTATCATCTGCACTTCACTCAAGAGCTTACTATGTGTCTAAGTCATGTTCTAGGCAGAATTGGGTATTTAAAGTAAATTGAGGACAGGCTTCTCCCAGATTGTGACATGTATATCTCAGATACATGGGTGTGGCATTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA075054HPA015837SAB1408831
description
targeting human TP53RK
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
Gene Information
human ... TP53RK(112858)
esiRNA cDNA target sequence
TGATCTCACCACCTCCAACATGCTCCTGAAACCCCCCCTGGAACAGCTGAACATTGTGCTCATAGACTTTGGGCTGAGTTTCATTTCAGCACTTCCAGAGGATAAGGGAGTAGACCTCTATGTCCTGGAGAAGGCCTTCCTCAGTACCCATCCCAACACTGAAACTGTGTTTGAAGCCTTTCTGAAGAGCTACTCCACCTCCTCCAAAAAGGCCAGGCCAGTGCTAAAAAAATTAGATGAAGTGCGCCTGAGAGGAAGAAAGAGGTCCATGGTTGGGTAGAAGAATGTGTATGACAACCACACACAGTGAAGCTCTTTTTTCAAAGTAAATTTGAAGAAATGCTACAAGTATGAGATGAGATCTAAGTAAAGGTGTTAAGATATTTTTAAGTGGTATGTGATCGTGTCATTATCATCTGCACTTCACTCAAGAGCTTACTATGTGTCTAAGTCATGTTCTAGGCAGAATTGGGTATTTAAAGTAAATTGAGGACAGGCTTCTCCCAGATTGTGACATGTATATCTCAGATACATGGGTGTGGCATTG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172315
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172315
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
NCBI accession no.
NM_033550
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
BC009727
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)