Fortfahren mit
EHU034751
MISSION® esiRNA
targeting human XPO1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 389,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAACTAAAGCAGATGCTTCCTTTAAATACCAATATTCGACTTGCGTACTCAAATGGAAAAGATGATGAACAGAACTTCATTCAAAATCTCAGTTTGTTTCTCTGCACCTTTCTTAAGGAACATGATCAACTTATAGAAAAAAGATTAAATCTCAGGGAAACTCTTATGGAGGCCCTTCATTATATGTTGTTGGTATCTGAAGTAGAAGAAACTGAAATCTTTAAAATTTGTCTTGAATACTGGAATCATTTGGCTGCTGAACTCTATAGAGAGAGTCCATTCTCTACATCTGCCTCTCCGTTGCTTTCTGGAAGTCAACATTTTGATGTTCCTCCCAGGAGACAGCTATATTTGCCCATGTTATTCAAGGTCCGTTTATTAATGGTTAGTCGAATGGCTAAACCAGAGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... XPO1(7514)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA042933SAB5701305AV40465
description
targeting human XPO1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
affinity isolated antibody
Ensembl | human accession no.
ENSG00000082898
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
GCAACTAAAGCAGATGCTTCCTTTAAATACCAATATTCGACTTGCGTACTCAAATGGAAAAGATGATGAACAGAACTTCATTCAAAATCTCAGTTTGTTTCTCTGCACCTTTCTTAAGGAACATGATCAACTTATAGAAAAAAGATTAAATCTCAGGGAAACTCTTATGGAGGCCCTTCATTATATGTTGTTGGTATCTGAAGTAGAAGAAACTGAAATCTTTAAAATTTGTCTTGAATACTGGAATCATTTGGCTGCTGAACTCTATAGAGAGAGTCCATTCTCTACATCTGCCTCTCCGTTGCTTTCTGGAAGTCAACATTTTGATGTTCCTCCCAGGAGACAGCTATATTTGCCCATGTTATTCAAGGTCCGTTTATTAATGGTTAGTCGAATGGCTAAACCAGAGGA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
product line
-
Gene Information
human ... XPO1(7514)
Gene Information
human ... XPO1(7514)
Gene Information
human ... XPO1(7514)
Gene Information
human ... XPO1(7514)
NCBI accession no.
NM_003400
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_003391
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)