Merck
EHU045701
MISSION® esiRNA
targeting human EFNA5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting human EFNA5
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTCTGGTGCTCTGGATGTGTGTGTTCAGCCAGGACCCGGGCTCCAAGGCCGTCGCCGACCGCTACGCTGTCTACTGGAACAGCAGCAACCCCAGATTCCAGAGGGGTGACTACCATATTGATGTCTGTATCAATGACTACCTGGATGTTTTCTGCCCTCACTATGAGGACTCCGTCCCAGAAGATAAGACTGAGCGCTATGTCCTCTACATGGTGAACTTTGATGGCTACAGTGCCTGCGACCACACTTCCAAAGGGTTCAAGAGATGGGAATGTAACCGGCCTCACTCTCCAAATGGACCGCTGAAGTTCTCTGAAAAATTCCAGCTCTTCACTCCCTTTTCTCTAGGATTTGAATTCAGGCCAGGCCGAGAATATTTCTACATCTCCTCTGCAATCCCAGAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tesfaye Worku et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(7), 892-902 (2018-04-06)
Recent findings suggest that ephrinA5 (Efna5) has a novel role in female mouse fertility, in addition to its well-defined role as a neurogenesis factor. Nevertheless, its physiological roles in ovarian granulosa cells (GC) have not been determined. In this study