Fortfahren mit
EHU106911
MISSION® esiRNA
targeting human PFN1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACGCCTACATCGACAACCTCATGGCGGACGGGACCTGTCAGGACGCGGCCATCGTGGGCTACAAGGACTCGCCCTCCGTCTGGGCCGCCGTCCCCGGGAAAACGTTCGTCAACATCACGCCAGCTGAGGTGGGTGTCCTGGTTGGCAAAGACCGGTCAAGTTTTTACGTGAATGGGCTGACACTTGGGGGCCAGAAATGTTCGGTGATCCGGGACTCACTGCTGCAGGATGGGGAATTTAGCATGGATCTTCGTACCAAGAGCACCGGTGGGGCCCCCACCTTCAATGTCACTGTCACCAAGACTGACAAGACGCTAGTCCTGCTGATGGGCAAAGAAGGTGTCCACGGTGGTTTGATCAACAAGAAATGTTATGAAATGGCCTCCCACCTTCGGCGTTCCCAGTACTGACCTCGTCTGTCCCTTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PFN1(5216)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AMAB91181ZRB2020EMU059581
description
targeting human PFN1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3524, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
targeting mouse Pfn1
esiRNA cDNA target sequence
ACGCCTACATCGACAACCTCATGGCGGACGGGACCTGTCAGGACGCGGCCATCGTGGGCTACAAGGACTCGCCCTCCGTCTGGGCCGCCGTCCCCGGGAAAACGTTCGTCAACATCACGCCAGCTGAGGTGGGTGTCCTGGTTGGCAAAGACCGGTCAAGTTTTTACGTGAATGGGCTGACACTTGGGGGCCAGAAATGTTCGGTGATCCGGGACTCACTGCTGCAGGATGGGGAATTTAGCATGGATCTTCGTACCAAGAGCACCGGTGGGGCCCCCACCTTCAATGTCACTGTCACCAAGACTGACAAGACGCTAGTCCTGCTGATGGGCAAAGAAGGTGTCCACGGTGGTTTGATCAACAAGAAATGTTATGAAATGGCCTCCCACCTTCGGCGTTCCCAGTACTGACCTCGTCTGTCCCTTC
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
GAGGTTGGTGTCCTGGTAGGCAAAGACCGGTCAAGTTTTTTCGTCAATGGGCTGACACTTGGGGGCCAGAAATGTTCTGTGATCCGGGACTCACTGCTGCAAGACGGGGAATTTACAATGGATCTTCGTACCAAGAGCACCGGAGGAGCCCCCACCTTCAATGTCACTGTCACCATGACTGCCAAGACGCTAGTCCTGCTGATGGGCAAAGAAGGTGTCCACGGTGGTTTGATCAACAAGAAATGTTATGAAATGGCCTCTCACCTGCGGCGTTCCCAGTACTGACCTCATCTGTCCCTTCCCCCCACCGTTCCCTTTGGCTTTTGCACCCCCTTCTTTCCATACACACACATACCATTATTTTTTGGGCCATTACCCCATTTCCCTTATTGCTGCCAAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108518
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... PFN1(5216)
Gene Information
human ... PFN1(5216)
Gene Information
human ... PFN1(5216)
Gene Information
mouse ... PFN1(18643), Pfn1(18643)
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
ZooMAb® learn more
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_005022
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_011072
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)