Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 219,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 394,00 |
Über diesen Artikel
€ 219,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTGCTTACAGTGCTGGGTAGTGTTGGCCCTAAGAGCTGTAGGGTCTCTTCTTCAGGGCTGCATATCTGAGAAGTGGATGCCCACATGCCACTGGAAGGGAAGTGGGTGTCCATGGGCCACTGAGCAGTGAGAGGAAGGCAGTGCAGAGCTGGCCAGCCCTGGAGGTAGGCTGGGACCAAGCTCTGCCTTCACAGTGCAGTGAAGGTACCTAGGGCTCTTGGGAGCTCTGCGGTTGCTAGGGGCCCTGACCTGGGGTGTCATGACCGCTGACACCACTCAGAGCTGGAACCAAGATCTAGATAGTCCGTAGATAGCACTTAGGACAAGAATGTGCATTGATGGGGTGGTGATGAGGTGCCAGGCACTGGGTAGAGCACCTGGTCCACGTGGATTGTCTCAGGGAAGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human SUV39H1 | description recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE) | description IgG fraction of antiserum | description targeting mouse Suv39h1 |
| Gene Information human ... SUV39H1(6839) | Gene Information human ... SUV39H1(6839) | Gene Information human ... SUV39H1(6839) | Gene Information mouse ... SUV39H1(20937), Suv39h1(20937) |
| product line MISSION® | product line - | product line - | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence CGTGCTTACAGTGCTGGGTAGTGTTGGCCCTAAGAGCTGTAGGGTCTCTTCTTCAGGGCTGCATATCTGAGAAGTGGATGCCCACATGCCACTGGAAGGGAAGTGGGTGTCCATGGGCCACTGAGCAGTGAGAGGAAGGCAGTGCAGAGCTGGCCAGCCCTGGAGGTAGGCTGGGACCAAGCTCTGCCTTCACAGTGCAGTGAAGGTACCTAGGGCTCTTGGGAGCTCTGCGGTTGCTAGGGGCCCTGACCTGGGGTGTCATGACCGCTGACACCACTCAGAGCTGGAACCAAGATCTAGATAGTCCGTAGATAGCACTTAGGACAAGAATGTGCATTGATGGGGTGGTGATGAGGTGCCAGGCACTGGGTAGAGCACCTGGTCCACGTGGATTGTCTCAGGGAAGC | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence CCTGCCCTTGGTGTTTCTAAGAAGAATCTGTATGACTTTGAAGTTGAATACCTGTGTGATTATAAGAAGATCCGTGAGCAGGAGTATTACCTGGTTAAGTGGCGTGGGTATCCCGACTCAGAAAACACCTGGGAGCCACGGCAGAATCTAAAATGTATACGAGTTCTTAAGCAGTTCCACAAGGACTTAGAAAGAGAGCTTGTCCGACGACACCGCCGGTCAAAGCCACCCAGGCATCTGGACCCAAACCTAGCCAATTACCTGGTGCAGAAGGCCAAGCAGAGGCGGGCACTTCAGCGTTGGGAACAAGAGCTCAATGCCAAGCGCAGCCACCTGGGGCGGATCACCGTGGAGAATGAGGTAGACCTGGATGGCCCTCCAAGGTCCTTTGTCTATATCAATGAGTATCGAGTTGGTGAGGGCATCACCCTCAACCAGGTAGCTGTTGGCTGTGAGTGC |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?