Fortfahren mit
EHU220091
MISSION® esiRNA
targeting human MTPN (2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AATATTGCATGGAAGAAAACAGCAGCTCAACTGAAATATTAGAAAAAAAAATCAAACAGATACATACAGATTTAAAATCCAGTACTTGGGAAAAGATATCAATGAATAAAAGGCCTACTTGTTTGCAGCTTCCACACACTGCACCTACCTACTACCTCTCTTCCATGCTTAACTGGGTTTAGAAAGGTGAGCTATGCGTAGAAGAACTACTTGGGATATTCAAGTGCTGTATTTGAACGATAAGCCTATAGATAACAGTCTGAAGCTGCAAGGGAGACTTTGTTAGTACACTACTATAAACAGGTAAACTACCTGTTTGTACTTGATATAGTGCATATGAAATGACTGATTTAATACAAAACTACAGAACATGCAAAATTTTTTCTGAGATGTTAAGTATTACTTCAGTGGAGAACAAAACTTACTTAACCTTTCGCTAATGCATGTAGTACCAGAAAGCAAACATGGTTTTAGCTTCCTTTACTCAAAATATGAACATTAAGTGTTGTG
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU217761EHU159241EHU068191
description
targeting human MTPN (2)
description
targeting human PPP1R18 (2)
description
targeting human VGLL3 (2)
description
targeting human PRRC1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AATATTGCATGGAAGAAAACAGCAGCTCAACTGAAATATTAGAAAAAAAAATCAAACAGATACATACAGATTTAAAATCCAGTACTTGGGAAAAGATATCAATGAATAAAAGGCCTACTTGTTTGCAGCTTCCACACACTGCACCTACCTACTACCTCTCTTCCATGCTTAACTGGGTTTAGAAAGGTGAGCTATGCGTAGAAGAACTACTTGGGATATTCAAGTGCTGTATTTGAACGATAAGCCTATAGATAACAGTCTGAAGCTGCAAGGGAGACTTTGTTAGTACACTACTATAAACAGGTAAACTACCTGTTTGTACTTGATATAGTGCATATGAAATGACTGATTTAATACAAAACTACAGAACATGCAAAATTTTTTCTGAGATGTTAAGTATTACTTCAGTGGAGAACAAAACTTACTTAACCTTTCGCTAATGCATGTAGTACCAGAAAGCAAACATGGTTTTAGCTTCCTTTACTCAAAATATGAACATTAAGTGTTGTG
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGATTTAAGCACTCGTCTCTCTGGGAGGCCCAGACCCCACTCCATTTATAGGCACATCTCCTTCATTTCCTAGGTCACTGCCCCTTTGTTTACAGCTCCTGCCTCCTCCCTTGACCACAGCCTGGTTTACAAATTCCATCAGCTCCCAGCCCCACCTGCCAAAGTCCCAGGTTTACAAGCCACGCTTACTTGCTGTGTCTGCGTGGAATTCTCTCCTCTGTCCCCTCCAGTCTCCTCATTGGAGTGACCTGAAGGTGTGGCTTCCTCCACTTTTTCTCAGTATTACTTTGCCTTAGTTTTCCCCAAGAGGGAAGGCTGGAACTCTTAACTCTGTACCCCTTGATAGTTATTTAATTCTGTTTCTCCTAGTGGTTCACAATTGAACTGAATTGAGATGGTGTCGGGTGGCTAAGGAGACACCTCACCTCTCCTTCCCCATTGTGCCGCCTTTATCAATTGCCTGTTTTGTTTTGTTTGTTTTTTAACTTTCCATAATAAAATGGAGTTCTCTT
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCAAACAAGAGGAGGAGGATGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGAAAGACCAGCCTGCCGAGATGGAGTACCTTAACTCTCGCTGTGTCCTTTTCACTTATTTCCAGGGAGACATTGGGTCAGTAGTGGATGAACACTTCTCAAGAGCTTTGGGCCAAGCCATCACCCTCCATCCAGAATCTGCCATTTCAAAAAGCAAGATGGGGCTAACCCCCCTATGGCGAGACAGCTCAGCTCTCTCAAGCCAGCGGAATAGTTTCCCAACTTCCTTTTGGACCAGCTCTTACCAGCCCCCACCTGCACCTTGTTTGGGGGGAGTTCATCCTGACTTCCAGGTCACTGGACCCCCTGGCACCTTTTCTGCAGCTGATCCCAGTCCTTGGCCGGGACACAACCTGCATCAGACTGGCCCAGCCCCTCCCCCTGCTGTGTCTGAGTCCTGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGGAATCCTATGGTGAAGTCTGTGCTTGATAAGACAAAACATTCAGTAGAAAGCATGATTACAACGCTGGACCCTGGCATGGCTCCCTATATCAAATCTGGAGGTGAACTGGATATTGTAGTGACCTCAAATAAAGAAGTAAAAGTTGCTGCTGTCCGAGATGCCTTCCAGGAGGTCTTTGGCTTAGCTGTGGTTGTAGGGGAAGCTGGACAGTCCAATATTGCCCCACAACCAGTGGGCTATGCAGCTGGATTAAAAGGTGCTCAGGAACGGATAGATAGCTTGCGTCGAACTGGGGTGATCCATGAAAAACAGACAGCTGTGTCAGTAGAAAACTTCATTGCAGAATTGCTGCCTGACAAATGGTTTGACATTGGTTGTTTGGTGGTTGAAGATCCTGTCCATGGCATTCATCTAGAAACATTTACACAAGCCACACCAGTGCCTTTGGAATTTG
Gene Information
human ... MTPN(136319), AC015987.1()
Gene Information
human ... PPP1R18(107987457), BX119957.5()
Gene Information
human ... VGLL3(389136)
Gene Information
human ... PRRC1(133619)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236338
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236428
Ensembl | human accession no.
ENSG00000206538
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164244
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)