Fortfahren mit
EHU220771
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM236
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTACATTAATAGGGTTAGGAGGGTTAAAGGGTAAAGAGTCCTTTGAGCACATTTTCTGGCAAACCATAATAACTTGATAAATGCTAAGCATTGGAACGGGTACCAAGTCTCCAAGAAACAAGTATCTCAATGCAGTTTTAGAAATTTCCTGTTTTATTCTTTTCTGTGGCCCTGCTCACCCTCTGGGAATAATCATTTCAACTTTGCATTTGTGAAAAATAATACATACAATCTTAAGGTTACTTCAGACTATACTTTTTCATCGAGGAGTATTGTATTCAAAAGTGATCGATCTGCTGAATATATAAATTAAAATGGACACAAGCCTTCATTCATCAGACATTTGAGTGTCTGTCCTCTGAGTTCCCATAGAATCTGAATTACACCACTTTATTCACACTTACATTATGTGTTTACTTTTCTGAGTGTCCTATTAATCTTTATTCCTTAAAGGAAAGCCTGAGGGCATCTTGTTTAACAATGCATCTCTCTCTTCATCAATCAACGCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU177791HPA045096
description
targeting human TMEM236
description
targeting mouse Fam23a
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Gene Information
human ... TMEM236(653567), FAM23A()
Gene Information
mouse ... FAM23A(625286), Fam23a(625286)
Gene Information
human ... TMEM236(653567)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
CTACATTAATAGGGTTAGGAGGGTTAAAGGGTAAAGAGTCCTTTGAGCACATTTTCTGGCAAACCATAATAACTTGATAAATGCTAAGCATTGGAACGGGTACCAAGTCTCCAAGAAACAAGTATCTCAATGCAGTTTTAGAAATTTCCTGTTTTATTCTTTTCTGTGGCCCTGCTCACCCTCTGGGAATAATCATTTCAACTTTGCATTTGTGAAAAATAATACATACAATCTTAAGGTTACTTCAGACTATACTTTTTCATCGAGGAGTATTGTATTCAAAAGTGATCGATCTGCTGAATATATAAATTAAAATGGACACAAGCCTTCATTCATCAGACATTTGAGTGTCTGTCCTCTGAGTTCCCATAGAATCTGAATTACACCACTTTATTCACACTTACATTATGTGTTTACTTTTCTGAGTGTCCTATTAATCTTTATTCCTTAAAGGAAAGCCTGAGGGCATCTTGTTTAACAATGCATCTCTCTCTTCATCAATCAACGCTG
esiRNA cDNA target sequence
AGTAGCACAAACCTAACAATGAGCTACATCCCTTAGAAATACATTTCTTACTCTGTTGCAGTTACCGCTACTAAGTCATTAGCTACATAGAAAACTAGGGTCTTCAGCACACATCAGTTTGGCAAAGCTTCCTTACAGCTTCTTGGGCTGGTGCAGCTGGCAGTGCGTCAGTGTTGAGGATAATGGAGCCAAGGTACATTGTGATTCCTAGATAAAGCTTTGTAATGGACACCATAAACAATGTGTAAGAGTGTAACATAAACAGAGTTTGATGCCATCATAAAAAAAAAATCAAGTAGTTTGCACTTAGTATAGATGCCAAAGGTTTCTTACGTTGTACTAGGTCCTGAGTATCTTCATGTTACAATGATCATGCACACAGTCATGAACTCTTCATGTGCTCTGATGGCATAGATACTCATATCCAAGCAGAGATTCTTTGTTTATAAGAGAAACTTGTAAGAAGTTTATCTCTGCAGAGTAATGTGGAAGCAAATAGCTTATGAACAG
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000148483
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)