Fortfahren mit
EMNC010161
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lpp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTGCGAGACTGATTTCAAATCTGTGATCTTCTGTTCAGCGTACACATCAGCAAAGTGAGAAGTTGGGTGCTAAATATAGGCTCTATTAACTTTACTTTTAGATGTGCTGCCTTCAAAGAGTGCCTATTCTGAGCAACGTAAACGTTATTCCTACATATGTATGTACACACGGTACCCGGACTCACACTGTTCGGGCTTCACAAACACCATCAGCAGGGGTAG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU174181EHU012541SAB5701216
description
targeting mouse Lpp
description
targeting mouse Lpp
description
targeting human LPP
description
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTGCGAGACTGATTTCAAATCTGTGATCTTCTGTTCAGCGTACACATCAGCAAAGTGAGAAGTTGGGTGCTAAATATAGGCTCTATTAACTTTACTTTTAGATGTGCTGCCTTCAAAGAGTGCCTATTCTGAGCAACGTAAACGTTATTCCTACATATGTATGTACACACGGTACCCGGACTCACACTGTTCGGGCTTCACAAACACCATCAGCAGGGGTAG
esiRNA cDNA target sequence
CAAAACAAAAACCATGATTCTCTCTGTCAGCCCAAGAGTGTGCTGAGGCAACCAGGAGTTTCTAATCAAACAAACCCAAGTCCAGAGGCCTTGAAATGTCTAAACAAGTGCTATTGAATGAACAGACCTCCTGAAATGTACCCTTCATTGTATCTATGGGATTAATCTACCCTCATCACAAGGAGCATGACACTGTATTCTTAGCACCAACAAAAACCCTGCTTGGAGCACCCTGGGTACATTCTAGAAGTCAGCCGACATTGCAGGTCAACAAATCAACACTCTTCTTAGAGCTGACTTCCTCGTGAATATGCCTTCCAGGTGCAGTCTTGGCTTTCCTTTTTCTATCTTCTGGTTGTTTGCTACAAGTTGAAAATCCGTTGACTAATTAAGAAAATATTCTCTGTCCACATTAAATCTGTCCTCAATCTAGAAACCCTTTCAAATGCCCTAGTTTGTAAGTTAGGCATTTGTCTTCCCTAGAGCCTCTCCTCCATCAGACCAAGATTACCG
esiRNA cDNA target sequence
TGCATCATCTGCAACAACAAGCTCCGAGGGCAGCCATTCTATGCTGTGGAAAAGAAAGCATACTGCGAGCCCTGCTACATTAATACTCTGGAGCAGTGCAATGTGTGTTCCAAGCCCATCATGGAGCGGATTCTCCGAGCCACCGGGAAGGCCTATCATCCTCACTGTTTCACCTGCGTGATGTGCCACCGCAGCCTGGATGGGATCCCATTCACTGTGGATGCTGGCGGGCTCATTCACTGCATTGAGGACTTCCACAAGAAATTTGCCCCGCGATGTTCTGTGTGCAAGGAGCCTATTATGCCAGCCCCGGGCCAGGAGGAGACTGTCCGTATTGTGGCTTTGGATCGAGATTTCCATGTTCACTGCTACCGATGCGAGGATTGCGGTGGTCTCCTGTCTGAAGGAGATAACCAAGGCTGCTACCCC
esiRNA cDNA target sequence
-
Gene Information
mouse ... LPP(210126), Lpp(210126)
Gene Information
mouse ... LPP(210126)
Gene Information
human ... LPP(4026)
Gene Information
human ... LPP(4026)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001145952.1, NM_178665.5, NM_001145954.1
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_005578
NCBI accession no.
-
GenBank accession no.
AK034659
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)