Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 219,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 394,00 |
Über diesen Artikel
€ 219,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCATCGTCTTCTCGCTCTTCGGTAATGTCCTGGTCTGTCATGTCATCTTCAAGAACCAGCGCATGCACTCGGCCACCAGCCTCTTCATTGTCAACCTGGCAGTGGCGGACATCATGATCACATTGCTCAACACGCCCTTCACTTTGGTCCGCTTTGTGAACAGCACATGGGTGTTTGGGAAGGGCATGTGTCATGTCAGTCGCTTTGCTCAGTACTGTTCTCTACATGTCTCAGCACTGACTCTGACAGCTATCGCAGTGGACCGCCACCAGGTCATCATGCATCCACTGAAGCCTCGGATCTCCATCACCAAGGGTGTCATATATATTGCTGTCATCTGGGTCATGGCTACCTTCTTCTCTCTGCCACATGCCATCTGCCAGAAACTGTTTACCTTCAAGTACAGTGAGGACATTGTGCGCTCCCTCTGCCTGCCGGACTTCCCGGAGCCAGCTGACCTCTTCTGGAAGTATCTGGACCTGGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... GPR83(14608), Gpr83(14608)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description targeting mouse Gpr83 | description targeting human GPR83 |
| Gene Information mouse ... GPR83(14608), Gpr83(14608) | Gene Information human ... GPR83(10888) |
| esiRNA cDNA target sequence CCATCGTCTTCTCGCTCTTCGGTAATGTCCTGGTCTGTCATGTCATCTTCAAGAACCAGCGCATGCACTCGGCCACCAGCCTCTTCATTGTCAACCTGGCAGTGGCGGACATCATGATCACATTGCTCAACACGCCCTTCACTTTGGTCCGCTTTGTGAACAGCACATGGGTGTTTGGGAAGGGCATGTGTCATGTCAGTCGCTTTGCTCAGTACTGTTCTCTACATGTCTCAGCACTGACTCTGACAGCTATCGCAGTGGACCGCCACCAGGTCATCATGCATCCACTGAAGCCTCGGATCTCCATCACCAAGGGTGTCATATATATTGCTGTCATCTGGGTCATGGCTACCTTCTTCTCTCTGCCACATGCCATCTGCCAGAAACTGTTTACCTTCAAGTACAGTGAGGACATTGTGCGCTCCCTCTGCCTGCCGGACTTCCCGGAGCCAGCTGACCTCTTCTGGAAGTATCTGGACCTGGC | esiRNA cDNA target sequence GGCTGAACGAGAACTTCAGGATTGAGCTAAAGGCATTACTGAGCATGTGTCAAAGACCTCCCAAGCCTCAGGAGGACAGGCCACCCTCCCCAGTTCCTTCCTTCAGGGTGGCCTGGACAGAGAAGAATGATGGCCAGAGGGCTCCCCTTGCCAATAACCTCCTGCCCACCTCCCAACTCCAGTCTGGGAAGACAGACCTGTCATCTGTGGAACCCATTGTGACGATGAGTTAGAAGAGGTTGGGAAGAGGGAGTGGGAGGGGTCTGTCTCCACCTGAGGCAGGGAAAGAGAGCCTATTCTCACACATGATCTTCAGAGTGCTGGAAACACACTCCTGCAGAAGCTGTAGGACTCTTGAATTCCTAGGAAACTGTCCAGCCTCCTAGCCCCATGTGATGTGAAA |
| product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?