Fortfahren mit
EMU057331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kcnn3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACTTCAACACCCGATTCGTCATGAAGACGCTCATGACCATCTGCCCTGGCACGGTGCTGCTGGTGTTCAGCATCTCTCTGTGGATCATCGCCGCCTGGACTGTGCGAGTCTGTGAAAGGTACCATGATCAGCAGGATGTAACTAGTAACTTTCTGGGTGCCATGTGGCTCATCTCCATCACGTTCCTTTCCATTGGCTATGGGGACATGGTGCCCCACACATACTGTGGGAAAGGTGTCTGTCTTCTCACCGGCATCATGGGTGCAGGCTGCACTGCCCTTGTGGTAGCTGTGGTTGCCCGAAAGCTCGAACTCACCAAAGCAGAGAAGCATGTGCACAACTTCATGATGGACACTCAGCTCACCAAACGGATCAAGAATGCCGCCACCAATGTCCTCCGGGAAACGTGGCTAGTCTATAAACATACAAAGCTGCTAAAGAAGATTGACCATGCCAAAGTCAGGAAACACCAGAGGAAGTTCCTCCAAGCTATCCACCAACTTCGGGGTGTCAAGAT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU123741P4747AV35097
description
targeting mouse Kcnn3
description
targeting human KCNN3
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
Gene Information
mouse ... KCNN3(140493), Kcnn3(140493)
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000000794
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
ACTTCAACACCCGATTCGTCATGAAGACGCTCATGACCATCTGCCCTGGCACGGTGCTGCTGGTGTTCAGCATCTCTCTGTGGATCATCGCCGCCTGGACTGTGCGAGTCTGTGAAAGGTACCATGATCAGCAGGATGTAACTAGTAACTTTCTGGGTGCCATGTGGCTCATCTCCATCACGTTCCTTTCCATTGGCTATGGGGACATGGTGCCCCACACATACTGTGGGAAAGGTGTCTGTCTTCTCACCGGCATCATGGGTGCAGGCTGCACTGCCCTTGTGGTAGCTGTGGTTGCCCGAAAGCTCGAACTCACCAAAGCAGAGAAGCATGTGCACAACTTCATGATGGACACTCAGCTCACCAAACGGATCAAGAATGCCGCCACCAATGTCCTCCGGGAAACGTGGCTAGTCTATAAACATACAAAGCTGCTAAAGAAGATTGACCATGCCAAAGTCAGGAAACACCAGAGGAAGTTCCTCCAAGCTATCCACCAACTTCGGGGTGTCAAGAT
esiRNA cDNA target sequence
AGGTACCATGACCAGCAGGACGTAACTAGTAACTTTCTGGGTGCCATGTGGCTCATCTCCATCACATTCCTTTCCATTGGTTATGGGGACATGGTGCCCCACACATACTGTGGGAAAGGTGTCTGTCTCCTCACTGGCATCATGGGTGCAGGCTGCACTGCCCTTGTGGTGGCCGTGGTGGCCCGAAAGCTGGAACTCACCAAAGCGGAGAAGCACGTTCATAACTTCATGATGGACACTCAGCTCACCAAGCGGATCAAGAATGCTGCAGCCAATGTCCTTCGGGAAACATGGTTAATCTATAAACACACAAAGCTGCTAAAGAAGATTGACCATGCCAAAGTGAGGAAACACCAGAGGAAGTTCCTCCAAGCTATCCACCAGTTGAGGAGCGTCAAGATGGAACAGAGGAAGCTGAGTGACCAAGCCAACACTCTGGT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
NCBI accession no.
NM_080466
NCBI accession no.
NM_002249
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_002240
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)