Fortfahren mit
EMU080241
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cacng4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGATCTACAGCCGCAAGAACAATATTGTCCTCAGCGCGGGAATCCTCTTTGTGGCGGCAGGCCTCAGTAATATCATCGGTATCATCGTCTACATTTCCAGCAACACGGGCGACCCCAGTGACAAACGTGACGAAGACAAAAAGAACCATTACAACTACGGCTGGTCTTTTTACTTTGGAGCCCTGTCGTTTATTGTGGCGGAGACCGTGGGCGTCCTGGCTGTAAACATTTACATTGAGAAAAATAAAGAGTTGAGGTTTAAGACCAAGCGGGAGTTCCTTAAGGCCTCTTCCTCCTCTCCTTACGCCAGGATGCCGAGCTACAGGTACCGGCGACGGCGGTCCAGGTCCAGTTCAAGGTCCACGGAGGCCTCACCCTCCAGGGATGCATCTCCCGTGGGCCTGAAGATCACCGGAGCCATTCCCATGGGTGAGCTGTCCATGTACACGCTATCCAGAGAACCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU217551EHU031891AB5795
description
targeting mouse Cacng4
description
targeting human CACNG4 (2)
description
targeting human CACNG4
description
Chemicon®, from rabbit
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
-
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020723
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Gene Information
mouse ... CACNG4(54377), Cacng4(54377)
Gene Information
human ... CACNG4(27092), AC005544.1()
Gene Information
human ... CACNG4(27092)
Gene Information
human ... CACNG4(27092)
mouse ... Cacng4(54377)
rat ... Cacng4(140725)
esiRNA cDNA target sequence
AGGATCTACAGCCGCAAGAACAATATTGTCCTCAGCGCGGGAATCCTCTTTGTGGCGGCAGGCCTCAGTAATATCATCGGTATCATCGTCTACATTTCCAGCAACACGGGCGACCCCAGTGACAAACGTGACGAAGACAAAAAGAACCATTACAACTACGGCTGGTCTTTTTACTTTGGAGCCCTGTCGTTTATTGTGGCGGAGACCGTGGGCGTCCTGGCTGTAAACATTTACATTGAGAAAAATAAAGAGTTGAGGTTTAAGACCAAGCGGGAGTTCCTTAAGGCCTCTTCCTCCTCTCCTTACGCCAGGATGCCGAGCTACAGGTACCGGCGACGGCGGTCCAGGTCCAGTTCAAGGTCCACGGAGGCCTCACCCTCCAGGGATGCATCTCCCGTGGGCCTGAAGATCACCGGAGCCATTCCCATGGGTGAGCTGTCCATGTACACGCTATCCAGAGAACCC
esiRNA cDNA target sequence
TGGCCTATGATCCTGAAGACAGCTCTGCAGCCAACTGGTGCTTTGGCCTTTGCGCTGTCCCGGGGCCAGCTTCCCTCGACCTGGGGAGGCCGTGGCCTGTGGAGGAGGCCCAGGTAAAGGCTGGGGGCTGTTGCTGGCTATCCTCTTTGCTTCTGGAAGTTTCTGCCTCACTCAGAATGGGCAGGACAGACCCACTGACTGGACTTCAGAGTCTGGAGGGTTCCATCGGTCAGGGGAATGGCGGCCACGTGACCTCTTGCCGTGCCCCTTGTCATAGACCCAAGGAGCAACTCTGTCCCCTGAGCGTTGGGGGTCCCGGGGGAGAGGTGGACAGACACCTCCCTCCAACTGGCATTTGGCAACAGGAGCCTGGACTTCTGTGCAAGAAAGGGAGACCTAAGGGTGAACAGTGGCCAATAAAAACCCTAGAGAACAAACATCCATTTCCTAGGTGGTTACAAATCATAACTTCCTGCAAATCAACGCCAGGAGAGCAACTTACCTTCATTT
esiRNA cDNA target sequence
ACTGCTTCCGGATCAATCACTTCCCAGAGGACAATGACTACGACCACGACAGCTCGGAGTACCTCCTCCGCATCGTGCGAGCCTCCAGCGTCTTCCCCATCCTCAGCACCATCCTGCTCCTGCTGGGTGGCCTGTGCATCGGTGCTGGCAGGATCTACAGCCGCAAGAACAACATCGTCCTCAGTGCCGGCATCCTCTTCGTGGCTGCAGGCCTCAGTAACATCATCGGTATCATCGTCTACATTTCCAGCAACACAGGTGACCCGAGTGACAAGCGGGACGAAGACAAAAAGAACCATTACAACTACGGCTGGTCTTTTTACTTTGGAGCTCTGTCTTTCATTGTGGCTGAGACCGTGGGCGTCCTGGCTGTAAACATTTACATTGAGAAAAATAAAGAGTTGAGGTTTAAGACCAAACGGGAATTCCTTAAGGCGTCTTCCTCTTCTCCTTATGCCAGGATGCCGAGCTACAGGTA
esiRNA cDNA target sequence
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
NCBI accession no.
NM_019431
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_014405
NCBI accession no.
NM_014405.2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)