Fortfahren mit
EMU080591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAATGTGAACGTGGTTGTCAATGTGAACAAACCCAGGCACAGAGTCCGGAGTATATTGTTAATGAGGACATGCCTCCTGCAGCAACAGGATGTGGAAGCAGTTTGTATGTGAGAAACGTCATTGGTAATTCACCCTGGGATGTACACCTCAGTGGTCAAACTCAAGAGAAACCATTTGAGTGTAAGGAACCTGTGGAGAAGGCTTTTAAACCTGAGGAATGCTGGGAAGATATGGGTCATTCTAAGGCATTTCAGGTTCATGGAAGTTCTCGAGAGAAATCCTATGAAAATCAGCAATGTGATGCAGCTCATAGAAACCTCCATTGTGATCCGCATCATGAGAGAACGCATGATGGAAATAAAAACAATGAGAATACCTTTATGAAGTGTACATCTGACCAGATCGATGAAAAACTCCACAGTGAAGTAAAGCCATTTGTGTGTAAGCAGTGTGGAGAAGCCTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)