Fortfahren mit
EMU080731
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cip2a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTTGAGCTGCCTTGTAGAACTTCTCGAAGACCCAAACATAAGTGCTTCACTGATCTTAAGTATTATCAGTTTGCTGTCTCAACTGGCTATAGATAATGAAACCCGAGACTGTCTTCAGAATATATACAATCTGAATAGTGTGCTGTCAGGAGTGGTTTGTCGGAGCAGCGCTTGCCACAATGATTCCGTGTTTTTACAGTGCATTCAACTGCTGCAAAGGTTAACATATAATGCCAAATTTTTCCATTCTGGTGCCCATATAGATGACTTAATTACATTCTTGATTGGTCATGTTCAGTCTTCTGAAGATGAGCTAACAATGCCTTGTCTAGGACTATTGGCAAATCTTTGTCGGCACAATCTTTCTGTTCAAACACAAATAAAAACTTTGAGTAATGTGAAATCTTTTTACCGAACTCTCATAAGCTTCCTAGCACACAGCAGTCTGACTGTGGTTGTGTTTGCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC1147HPA039570SAB5700714
description
targeting mouse Cip2a
description
clone 6G8-G1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
esiRNA cDNA target sequence
TGCTTGAGCTGCCTTGTAGAACTTCTCGAAGACCCAAACATAAGTGCTTCACTGATCTTAAGTATTATCAGTTTGCTGTCTCAACTGGCTATAGATAATGAAACCCGAGACTGTCTTCAGAATATATACAATCTGAATAGTGTGCTGTCAGGAGTGGTTTGTCGGAGCAGCGCTTGCCACAATGATTCCGTGTTTTTACAGTGCATTCAACTGCTGCAAAGGTTAACATATAATGCCAAATTTTTCCATTCTGGTGCCCATATAGATGACTTAATTACATTCTTGATTGGTCATGTTCAGTCTTCTGAAGATGAGCTAACAATGCCTTGTCTAGGACTATTGGCAAATCTTTGTCGGCACAATCTTTCTGTTCAAACACAAATAAAAACTTTGAGTAATGTGAAATCTTTTTACCGAACTCTCATAAGCTTCCTAGCACACAGCAGTCTGACTGTGGTTGTGTTTGCA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
Gene Information
mouse ... CIP2A(224171), C330027C09Rik(224171)
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Gene Information
human ... KIAA1524(57650)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033031
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)