Fortfahren mit
G0141
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.33
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3626G7754
description
-
description
-
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)