Fortfahren mit
G0762
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Specific activity:
≥60,000 units/mL
Biological source:
Helix pomatia
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Helix pomatia
Quality Segment
type
Type H-3AF
form
aqueous solution
specific activity
≥60,000 units/mL
impurities
≤1,000 unit/mL Sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem/physiol Actions
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Physical form
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Analysis Note
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Other Notes
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
A further processing of Type H-3 to remove agglutinin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8885G0876G7017
description
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
description
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
description
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
specific activity
≥60,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
≥100,000 units/mL
biological source
Helix pomatia
biological source
-
biological source
-
biological source
Helix pomatia
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤1,000 unit/mL Sulfatase
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)