Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
>20,000,000 units/g protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
>1 mg/mL
recombinant
expressed in E. coli
form
aqueous glycerol solution
specific activity
>20,000,000 units/g protein
mol wt
74 kDa
concentration
>1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
β-Glucuronidase was used in the study of Cer-β-glucuronide synthesis and evaluation of β-glucuronidase(s) from Escherichia coli or intestinal segments to release the head group.
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Wirksam bei der Hydrolyse von Steroid-Glucuronide
Physical form
β-glucuronidase is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Highly purified solution in 50% glycerol
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidase aus E. coli
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?