Fortfahren mit
GE17-5432-02
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-02, pack of 200 mL
Synonym(e):
HIC purification polymer, aliphatic HIC stationary phase, chromatography resin, column packing, hydrophobic interaction chromatography matrix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
butyl
packaging
pack of 200 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-02
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
General description
Butyl Sepharose High Performance is an aliphatic hydrophobic interaction chromatography (HIC) medium, designed for intermediate and polishing step purification steps when high resolution has priority
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE17108201GE17135101GE28411001
description
Cytiva 17-5432-02, pack of 200 mL
description
Cytiva 17-1082-01, pack of 75 mL
description
Cytiva 17-1351-01, pack of 5 × 1 mL
description
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
matrix
cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
particle size
24-44 μm
particle size
24-44 μm
particle size
24-44 μm
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-02
manufacturer/tradename
Cytiva 17-1082-01
manufacturer/tradename
Cytiva 17-1351-01
manufacturer/tradename
Cytiva 28-4110-01
packaging
pack of 200 mL
packaging
pack of 75 mL
packaging
pack of 5 × 1 mL
packaging
pack of 5 × 1 mL
ligand
butyl
ligand
phenyl
ligand
phenyl
ligand
butyl
cleaning in place
2-14
cleaning in place
-
cleaning in place
-
cleaning in place
-
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)