Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
resin
crosslinking
cross-linked
packaging
pack of 200 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5438-02
storage condition
(20% Ethanol)
parameter
100-500 cm/hr flow rate
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
matrix
highly cross-linked agarose
matrix active group
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
avg. part. size
~85 μm
cleaning in place
3-13.7
working range
3-12
capacity
~35 mg binding capacity (human lgG / ml)
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
MabSelect™ SuRe™ ist Teil der MabSelect™-Familie von Affinitätschromatographiemedien für die Erfassung von monoklonalen Antikörpern (MAbs) im Prozessmaßstab. MabSelect™ SuRe™ weist ähnliche Merkmale und Vorteile wie MabSelect™ auf. Dazu gehören beispielsweise eine steife Hochfluss-Agarose-Matrix, die ausgezeichnete Druck-/Fließeigenschaften gewährleistet, eine schwache, nicht spezifische Bindung, die zu einem geringen Verunreinigungsgrad im Eluatpool führt, und eine orientierte Ligandenkupplung für eine optimale Bindungskapazität. Darüber hinaus umfasst MabSelect™ SuRe™ einen alkalitoleranten rProtein-A-Liganden. Dieser Ligand bietet unter alkalischen Bedingungen, wie sie bei Cleaning-in-Place (CIP)- und Desinfektionsprotokollen gegeben sind, eine größere Stabilität als konventionelle Protein-A-basierte Medien. Die verstärkte alkalische Stabilität von MabSelect™ SuRe™ verbessert die Prozessökonomie und Produktqualität; die Reinigung kann mit kosteneffektiven Reagenzien wie Natriumhydroxid durchgeführt werden, d. h. es werden keine teuren und gefährlichen Reinigungsmittel wie Gua-HCl benötigt.
Das neuartige Ligandenkonstrukt von MabSelect™ SuRe™ verbessert nachweislich die Stabilität gegenüber Proteasen. Daher kommt es während der Elution nur zu einer geringen Leckage des MabSelect™ SuRe™-Liganden. MabSelect™ SuRe™ erzeugt nachweislich generische Elutionsbedingungen für verschiedene monoklonale Antikörper, was beim Konzipieren von generischen Aufreinigungsplattformprozessen von Vorteil ist. Diese Eigenschaft steht auch in einem Bezug zur Konstruktion des MabSelect™ SuRe™-Liganden.
MabSelect™ SuRe™ ist in einer Reihe verschiedener Großpackungsgrößen und praktischer vorverpackter Formate erhältlich, die ein einfaches Aufskalieren und eine mühelose Prozessentwicklung ermöglichen. Als Mitglied des BioProcess-Medienbereichs erfüllt MabSelect™ SuRe™ die industrielle Nachfrage mit großer Versorgungssicherheit und einem umfassenden technischen und regulatorischen Support.
Features and Benefits
- Neuartiger, alkalitoleranter rProtein-A-Ligand ist gegen gründliche CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0,1 bis 0,5 M NaOH beständig.
- Reduziert das Risiko einer Produktkontamination und Verschleppung
- Verbessert die Produktqualität und bewirkt generelle Kostensenkungen
- Neuartiges Ligandendesign bietet verbesserte Proteasenbeständigkeit, die zu einer geringeren Ligandenleckage führt
- Generisches Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung
- Verwendung bei der kommerziellen Herstellung von monoklonalen Antikörpern
- Hochfluss-Agarose-Matrix ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
„Beschränkte Lizenz für MabSelect SuRe-Ligand“ und „Beschränkte Lizenz für Cys-rProtein-A-Ligand“ unterliegen dem Schutz durch die folgenden Patente und gleichwertigen Patente und Patentanmeldungen in anderen Ländern: US 6,399,750 und EP 1123389. Mit dem käuflichen Erwerb dieses Produkts von einem Cytiva-Unternehmen und seinen lizenzierten Vertriebspartnern ist eine kostenlose, nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zu seiner ausschließlichen Nutzung für interne analytische Zwecke verbunden. Für jede andere Nutzung ist eine separate Lizenz eines Cytiva-Unternehmens erforderlich.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Cytiva 17-5438-02, pack of 200 mL | description Cytiva 17-5438-01, pack of 25 mL | description Cytiva 17-5474-02, pack of 200 mL | description Cytiva 11-0034-94, pack of 1 × 5 mL |
| matrix highly cross-linked agarose | matrix highly cross-linked agarose | matrix highly cross-linked agarose | matrix highly cross-linked agarose |
| matrix active group alkali-stabilized protein A-derived (E. coli) | matrix active group alkali-stabilized protein A-derived (E. coli) | matrix active group Alkali-stabilized Protein A-derived (E.coli)/ Protein A ligand functional group | matrix active group alkali-stabilized protein A-derived (E. coli) |
| parameter 100-500 cm/hr flow rate | parameter 100-500 cm/hr flow rate | parameter - | parameter 5 bar max. pressure, 2.5 mL/min flow rate, 20 mL/min max. flow rate |
| separation technique affinity | separation technique affinity | separation technique affinity | separation technique affinity |
| form resin | form resin | form prepacked column | form prepacked column |
| technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MabSelect™ SuRe™
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?