Fortfahren mit
H2898
6β-Hydroxytestosterone
≥97% (HPLC), testosterone metabolite, powder
Synonym(e):
4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β, 17β,-Dihydroxyandrost-4-en-3-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 562,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6β-Hydroxytestosterone, ≥97% (HPLC)
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
InChI key
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Application
6β-Hydroxytestosterone has been used as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis to measure testosterone 6 β -hydroxylase activity in rat liver microsomes, and measure cytochrome P450 3A (CYP3A) activity in the intestinal spheroid model.
Biochem/physiol Actions
6β-Hydroxytestosterone is a CYP3A4 metabolite; androgenic.
6β-Hydroxytestosterone is a metabolite generated by brain testosterone cytochrome P450 1B1 (CYP1B1). It may elicit angiotensin II-induced neurogenic hypertension and inflammation in male mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H059
description
≥97% (HPLC)
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)