Fortfahren mit
H4036
L-Histidin -monohydrochlorid Monohydrat
Synonym(e):
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Ajinomoto
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
upstream processes
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
L-Histidin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. L-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat ist eine modifizierte Form von L-Histidin mit verbesserter Löslichkeit.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H5659H81251308550
description
-
description
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
-
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.5%
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
upstream processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
foreign activity
cytotoxicity, tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)