Fortfahren mit
H6380
Hexokinase aus Saccharomyces cerevisiae
lyophilized powder, ≥350 units/mg protein, Protein ≥10 % by biuret
Synonym(e):
ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase, Hexokinase aus Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-611-5
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥350 units/mg protein
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥350 units/mg protein
mol wt
dimer 110 kDa
composition
Protein, ≥10% biuret
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
pH
6
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
L-Glutamic dehydrogenase ≤0.05%, Creatine phosphokinase, myokinase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and alcohol dehydrogenase ≤0.001%, Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≤0.005%, Glutathione reductase ≤0.005%, Phosphoglucose isomerase ≤0.002%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung. Hexokinase (HK) aus Hefe ist ein Enzym mit 486 Aminosäuren und einer α/β-Faltung. Sie umfasst eine große und eine kleine Domäne, die durch eine aktive Furche getrennt sind. Konservierte Glycinreste sind wesentlich für die ATP- und Glucosebindung. Die zwei Isoformen sind HKI und HKII, die vom HXK1- bzw. HXK2-Gen codiert werden.
Application
Hexokinase aus Saccharomyces cerevisiae wurde wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung ihrer Amyloidfibrillen-bildenden Tendenz mittels biologisch-physikalischer Verfahren
  • zur Nachverfolgung des ATP-Abbaus in Peroxisomen und Retikulozytenlysaten in Import-Assays
  • bei der Synthese von Mg-ADP-Aktin aus Mg-ATP-Aktinmonomeren
Biochem/physiol Actions
Katalysiert die Phosphorylierung von D-Hexose-Zuckern an der C6-Position unter Verwendung von ATP als Phosphatquelle.
Die Phosphorylierungsrate unterscheidet sich je nach den Hexosen (pH 7,5, 30 °C).
D-Fructose KM: 0,33 mM
D-Glucose KM: 0,12 mM
D-Mannose KM: 0,05 mM
Hefe-Hexokinase existiert als zwei ähnliche Isoformen, PI und PII (A und B), mit einem isoelektrischen Punkt von 5,25 bzw. 4.
Molekülmasse: ~ 54 kDa (Monomer)
~ 110 kDa (Dimer)
Optimaler pH-Wert: 7,5 bis 9,0
Extinktionskoeffizient: E1 % = 8,85 (PI) und 9,47 (PII) bei 280 nm
Aktivatoren: Hexokinase erfordert Mg2+-Ionen (KM = 2,6 mM) für die Aktivität. Hexokinase wird von Katecholaminen und damit verbundenen Verbindungen aktiviert.
Inhibitoren: Sorbose-1-Phosphat, Polyphosphate, 6-Deoxy-6-fluorglucose, 2-C-Hydroxymethylglucose, Xylose, Lyxose und thiolreaktive Verbindungen (Hg2+ und 4-Chlormercuribenzoat)
Hexokinase ist ein wesentliches Enzym für den Glucosemetabolismus. Das Entfernen des Gens in S. cerevisiae in Gegenwart eines hohen Glucosegehalts zeigt ein oxidatives Wachstum und führt zur Produktion von einer großen Menge Biomasse sowie einer verkürzten Diauxie. Hexokinase II ist auch an der Glucoserepression beteiligt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Phosphat/Citrat enthält, pH-Wert etwa 7,0.
Other Notes
Eine Einheit phosphoryliert je Min. bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C 1,0 μmol D-Glucose, sofern nachstehend nicht anders angegeben.
Hauptsächlich in der PII-Isoform; hergestellt aus einem überexprimierenden Hefestamm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4502A8656YSC1
description
lyophilized powder, ≥350 units/mg protein, Protein ≥10 % by biuret
description
Type F-300, lyophilized powder, ≥130 units/mg protein (biuret)
description
-
description
Type I
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
specific activity
≥350 units/mg protein
specific activity
≥130 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
Gene Information
-
Gene Information
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
microbiology
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder or solid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)