Fortfahren mit
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
€ 140,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form - | form solid |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?