Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS100503
Parameter:
9,800 × g max. RCF
Feature:
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
€ 91,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100503
parameter
9,800 × g max. RCF
General description
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
Packaging
INCLUDES:
Cover and Knob
Cover and Knob
Legal Information
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes | description to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip) | description - | description - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100503 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100504 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100506 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100505 |
| parameter 9,800 × g max. RCF | parameter - | parameter - | parameter - |
| feature to hold 12 x 1.5/2 mL tubes | feature to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip) | feature - | feature - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?