Fortfahren mit
HS100504
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS100504
Compatibility:
Heathrow Scientific HS10050
Feature:
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
€ 83,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100504
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
General description
Rotor for Gusto high speed mini centrifuge.
Legal Information
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS100503HS100506HS10050
description
to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
description
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
description
-
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
compatibility
-
compatibility
Heathrow Scientific HS100504, Heathrow Scientific HS100503
compatibility
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100504
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100503
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100506
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10050
feature
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
feature
-
feature
to hold 32 x 0.2 mL tubes (singles, or 4 x 8 Strip), to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes, to hold 6 x 1.5/2 mL tubes, to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)