Fortfahren mit
HS120107
Wall mounted glove box holder, with 4 adjustable positions
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
eCl@ss:
32150319
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120107
Feature:
Holds 4 x boxes
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 4 x boxes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120107
size
565x133x46 mm
General description
Not just for glove boxes! Ideal for gloves, face masks, shoe covers... etc.
The adjustable holding points provide true flexibility to hold up to four different boxed protective products and other lab essentials (size dependent).
Ideal for holding different boxed sizes of gloves, mop caps, ear plugs, face masks, shoe covers etc.
  • Adjustable universal fit, easy to clean, with a low profile
  • Wall-or door-mountable, mounting hardware included
  • Measures 152 x 762 x 76 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23458HS23471AHS23491A
description
-
description
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
description
clear acrylic
description
anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120107
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
feature
Holds 4 x boxes
feature
Holds 3 boxes
feature
Holds 1 box
feature
Holds 1 box of gloves
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
size
565x133x46 mm
size
-
size
141x260x110 mm
size
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)