Fortfahren mit
HS120835
Mega Rack® tube rack
blue polypropylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120835
Feature:
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
Material:
blue polypropylene
€ 45,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue polypropylene
feature
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120835
L × W × H
377 mm × 301 mm × 91 mm
General description
Fully assembled, polypropylene mega racks are great for high throughput labs requiring large sample storage. Each rack has 120 wells and a well diameter of 20 mm.
Features and Benefits
  • Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Reusable, easy to clean and Autoclavable
  • Place different test groupings into one rack eliminating the need for multiple racks
  • Stackable for staging and saving space
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120834HS120115HS120113
description
blue polypropylene
description
white polypropylene
description
double, for 13-16 mm tubes, blue
description
double, for 10-13 mm tubes, blue
feature
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
feature
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120835
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120834
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120115
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120113
material
blue polypropylene
material
white polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
L × W × H
377 mm × 301 mm × 91 mm
L × W × H
377 mm × 301 mm × 91 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)