Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23457
Feature:
holds 1 x Glove box
Material:
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
Packaging:
pack of 1 ea
€ 26,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
feature
holds 1 x Glove box
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23457
L × W × H
144 mm × 209 mm × 109 mm
General description
The Glove Box Holder keeps gloves organized and ready for immediate use.
Features and Benefits
- One-Box Holder
- HDPE coated steel wire racks are an economical solution
- Free up bench-top space by mounting holders on wall for easy dispensing of gloves
- Universal fit for most major brands of glove boxes
- Mounting screws included
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white holder | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description clear acrylic | description anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23457 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23491A |
| feature holds 1 x Glove box | feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 box | feature Holds 1 box of gloves |
| material white holder, high-density polypropylene (coated steel wire) | material epoxy-coated (steel wire) | material clear acrylic | material plastic |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L × W × H 144 mm × 209 mm × 109 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?