Fortfahren mit
HS8171B
Spreader
L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
Synonym(e):
Lspreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171B
L × W × thickness
146 × 38 × 4 mm
Features and Benefits
  • Made from ABS
  • Lot-to-lot traceability
  • Dimensions: 5.7 x 1.5 x .2 in (14.6 x 3.8 x .4 cm)
  • 10 pack wrapped in zip bag
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS8171AHS8151CLSETAT04
Spreader L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
HS8171B
Spreader
description
L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
description
green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
description
individually wrapped, sterile, pk of 500
description
Green PS, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pk of 500
packaging
case of 3500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
L × W × thickness
146 × 38 × 4 mm
L × W × thickness
-
L × W × thickness
-
L × W × thickness
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)