Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 442,00 |
Über diesen Artikel
€ 140,00
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
shelf life
1 yr
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
matrix
6% beaded agarose
capacity
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | description - | description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | description (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) |
| matrix 6% beaded agarose | matrix Highly cross-linked 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose |
| form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form suspension | form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable |
| capacity 10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2) | capacity 15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?