Fortfahren mit
I2406
IL-11 human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 656,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Assay:
>97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
23 kDa
Impurities:
endotoxin, tested
€ 656,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-11 human, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.06-0.24 ng/mL ED50
mol wt
23 kDa
packaging
pkg of 5 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL11(3589)
General description
Das Gen IL-11 (Interleukin 11) ist auf dem humanen Chromosom 19q13.4 lokalisiert. Es ist ein abgesondertes Protein.
Interleukin-11 (IL-11) wird von vielen Zellen mesenchymalen Ursprungs wie Keratinozyten, Synoviozyten, Fibroblasten, Stromazellen aus dem Knochenmark, Osteoblasten und Chondrozyten synthetisiert.
Biochem/physiol Actions
Interleukin 11 (IL-11) ist an der Förderung der Gewebefibrose beteiligt und reguliert die Funktion von Chondrozyten, Synoviozyten und B-Zellen. Es ist auch am Knochenstoffwechsel und am Gewebeumbau beteiligt.
Interleukin-11, ein auch als Adipogenesis Inhibitory Factor (AGIF) bezeichneter Stoff, ist ein pleiotropes Zytokin, das auf hämatopoetische Progenitorzellen und Stromazellen wirkt. Obwohl rekombinantes humanes IL-11 über eine angenommene Molekülmasse von 19 kDa verfügt, migriert es als 23-kDa-Bande in SDS-PAGE. Es ist ein funktionelles Homolog von IL-6, das die Proliferation von bestimmten Plasmazytom-Zelllinien und eine Akutphasen-Proteinsekretion in der Leber induziert. IL-11 stimuliert die Produktion von Erythrozyten und Megakaryozyten sowie die T-Zellenentwicklung von B-Zellen produzierenden Antikörpern.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,2 μm gefilterter Lösung von PBS und EDTA mit BSA als Trägerprotein.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird in einem Zellproliferationsassay unter Verwendung von T11 gemessen, einer Sublinie der IL-6-abhängigen Plasmazytom-Zelllinie T1165.85.2.1 in Mäusen, die zum Wachstum in IL-11 angepasst wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7666I0406I2276
description
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
description
IL-6, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
description
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
biological source
human
biological source
human
biological source
rat
biological source
human
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-11 human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)