Fortfahren mit
I5386
Indol-3-Buttersäure
suitable for plant cell culture, BioReagent
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
4-(3-Indolyl)-butansäure, 4-(3-Indolyl)buttersäure, IBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-101-5
Beilstein/REAXYS Number:
171120
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥98% (TLC)
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Indol-3-buttersäure (IBA) ist ein pflanzliches Hormon (Phytohormon) der Auxinfamilie. IBA wird als Vorläufer von Indol-3-Essigsäure (IAA), dem am häufigsten vorkommenden und basischen Auxin, das natürlich in Pflanzen vorkommt und wirkt, angesehen. IAA erzeugt den Großteil der Auxinwirkungen in unversehrten Pflanzen und ist das wirksamste native Auxin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
57310I7512I2886
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
≥98.0% (T)
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
suitable for plant cell culture, crystalline
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indol-3-Buttersäure
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what are the recomentation for rotting grape rootstok?
    1 answer
    1. As provided, this product has not been validated for rooting grape rootstock with a specific protocol to recommend.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review