Fortfahren mit
JN0004
Tolmetin-Natrium-Dihydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Tolmetin Natriumsalz Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
€ 62,13
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H14NO3Na · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,13
Listenpreis€ 73,10Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Tolmetin sodium is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits prostaglandin synthetase in vitro and reduces plasma levels of prostaglandin E. Tolmetin sodium exhibits anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity Its precise mechanism of is unknown. Tolmetin is used to treat rheumatoid arthritis, osteoarthrosis, pain, and ankylosing spondylitis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1670502FLUH9C59EC43TA9545856651
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)