Fortfahren mit
L1635
L-Leucine β-naphthylamide
Synonym(e):
L-Leucine-2-naphthylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-990-0
MDL number:
€ 51,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChI key
JWHURRLUBVMKOT-HNNXBMFYSA-N
General description
Substrate for aminopeptidase M
Application
L-Leucine β-naphthylamide has been used as a substrate:
  • to measure the activity of aminopeptidase in Escherichia coli
  • to evaluate the enzyme activity of cathepsin H from rabbit skeletal muscles
  • in the proteolytic assay of L-Leucine aminopeptidase
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Very low free β-naphthylamine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0376I4879P1380
description
-
description
leucine aminopeptidase substrate
description
-
description
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
solubility
H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)