Fortfahren mit
L7647
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type VI, lyophilized powder
Synonym(e):
Con A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,30
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-258-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 54,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type VI
form
lyophilized powder
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
solubility
water: 1 % (w/v)
storage temp.
−20°C
Application
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean) has been used for developing zwitterion-immobilized molecularly imprinted polymers (ziMIPs) for protein crystallization. It has been also used in the preparation of protein loaded microgels to prevent enzymatic degradation of microgels for monitoring by confocal laser scanning microscope (CLSM).
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ione erforderlich. Bei einem pH-Wert von maximal 5,6 löst sich Con A in Dimere auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von über 5,6 ihre Form beibehält.
Preparation Note
Highly purified by specific affinity chromatography.
Analysis Note
Agglutination activity: Determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution (this activity is the lowest conc. to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C). Requires Type A Human Blood.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2010C0412C7642
description
Type VI, lyophilized powder
description
Type IV, lyophilized powder
description
Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
water: 1 % (w/v)
solubility
-
solubility
H2O: soluble, slightly hazy, PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
potency
<64 μg per mL agglutination activity
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the molecular weight of Concanavalin A with code L7647?
    1 answer
    1. The molecular weight of Concanavalin A is 102 kDa. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/422/l7647pis.pdf