Fortfahren mit
L8286
Ultima Gold™ LSC Cocktail
For aqueous and non-aqueous samples
Synonym(e):
Scintillation Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
2 x 5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.710,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 1.010,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
composition
bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate, 10-30 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene, 65-85 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate, 1-5 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 1-5 % (w/w)
technique(s)
protein detection: suitable
color
colorless
pH
6.3 (20 °C)
bp
290 °C/1,013 hPa
mp
-30 °C
density
0.960 g/cm3
General description
Mehrzweck-Flüssig-Szintillationscocktail für eine breite Palette von wässrigen und nicht-wässrigen Proben. Diffundiert nicht durch Polyethylenvials. Bietet überlegene Nachweiseffizienz für Proben, die in herkömmlichen Cocktails schwer zu quenchen sind. Biologisch abbaubar.
Application
Ultima Gold™ LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
Features and Benefits
Ultima Gold™ LSC Cocktail has the following benefits:
  • A high flash point (150 °C) offers greater safety.
  • High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H. 
  • Compatible with alkaline samples.
  • It will not diffuse through polyethylene vials. 
  • Biodegradable. 
  • Compatible with polar organic solvents.
Legal Information
Ultima Gold is a trademark of Revvity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8411S4023
description
For aqueous and non-aqueous samples
description
For aqueous samples
description
For aqueous samples
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
-30 °C
mp
-30 °C
mp
-
bp
290 °C/1,013 hPa
bp
290 °C/1,013 hPa
bp
-
density
0.960 g/cm3
density
0.960 g/cm3
density
-
pH
6.3 (20 °C)
pH
6.3 (20 °C)
pH
-
Signalwort
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)