M047100
Synonym(e):
1H-Benz[e]indolium, 2-[3-[3-[3-[[[bis(1-methylethyl)amino](2-cyanoethoxy)phosphino]oxy]propyl]-1,3-dihydro-1,1-dimethyl-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethoxy]propyl]-1,1-dimethyl- (ACI)
Eigenschaften
Proligo Reagents
200
dry ice
−70°C
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Cyanine 3.5 Phosporamidite
M047180
M047130
-
configured for PerkinElmer
configured for ABI
Explore all of our products under Cyanine 3.5 Phosporamidite
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen