Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H74N4O4P
Molekulargewicht:
1018.29
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Storage temp.:
−70°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Proligo Reagents
Quality Segment
compatibility
configured for ABI
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
Application
Cyanine 3.5 Phosphoramidite is designated for incorporation internally within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence Labeling and Imaging studies.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description configured for ABI | description - | description configured for PerkinElmer | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| compatibility configured for ABI | compatibility - | compatibility configured for PerkinElmer | compatibility - |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 3.5 Phosporamidite
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

