Fortfahren mit
M0883
4-Methylumbelliferylacetat
esterase substrate
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-386-6
Beilstein/REAXYS Number:
189667
MDL number:
eCl@ss:
32150312
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
149-150 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)