Fortfahren mit
M1318
Milnacipran hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide monohydrochloride, F 2207, Midalcipran, Toledomin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 895,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Relative stereochemistry, Store with desiccants
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 19 mg/mL
originator
Cypress Bioscience
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChI key
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)
Features and Benefits
This compound was developed by Cypress Bioscience. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
144365714436801443679
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 19 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)