Fortfahren mit
M1434
2-Methylthioadenosin-5′-monophosphat -triethylammonium (Salz) Hydrat
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-MeSAMP, 2-Methylthio-AMP -triethylammonium (Salz) Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N5O7PS · xC6H15N × yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.31 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 1.060,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Methylthioadenosin-5′-monophosphat -triethylammonium (Salz) Hydrat, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCN(CC)CC.CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H16N5O7PS.C6H15N.H2O/c1-25-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(23-10)2-22-24(19,20)21;1-4-7(5-2)6-3;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);4-6H2,1-3H3;1H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YQMUWWZKFZERBT-IDIVVRGQSA-N
Application
Anwendungsgebiete von 2-Methylthioadenosin-5′-monophosphat-triethylammoniumsalz-Hydrat:
  • Als P2Y12-Inhibitor zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Stimulation von Endozytose in Lipoproteinen hoher Dichte (HDL)
  • Als P2Y12-Inhibitor zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Rekrutierung von Thrombozyten in menschlichem Vollblut.
Biochem/physiol Actions
2-Methylthioadenosin-5′-monophosphat-triethylammoniumsalz (2-MeSAMP) ist ein Adenosin-basierter P2Y12-Antagonist und ADP-abhängiger Thrombozytenaggregationshemmer.(1) Er kann die Thrombozytenaktivierung potenziell durch P2Y12/G(i)-abhängige Mechanismen hemmen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I462557510A26209
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
99%
color
white
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)