Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 498,00 |
Über diesen Artikel
Specific activity:
≥1000 units/mg protein
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine kidney
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine kidney
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥1000 units/mg protein
mol wt
40 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE) | description >90% (SDS-PAGE) | description ≥95% (SDS-PAGE) | description - |
| biological source bovine kidney | biological source - | biological source human brain | biological source - |
| specific activity ≥1000 units/mg protein | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity - | specific activity - |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| form solution | form solution | form lyophilized powder | form - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?