Fortfahren mit
M2574
Meropenem-Trihydrat Trihydrat
≥98% (HPLC), powder, antibacterial agent
Synonym(e):
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(Dimethylaminocarbonyl)-pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carbonsäure Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3O5S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 89,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Meropenem-Trihydrat Trihydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
originator
AstraZeneca
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
General description
Meropenem-Trihydrat (MRP) gehört zur Carapenem-Gruppe der Antibiotika. Es ist empfindlich gegenüber Zersetzung bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Es ist in Methanol-Wasser- oder Aceton-Wasser-Gemischen löslich. Es wird als antibakterieller Wirkstoff zur Behandlung von Meningitis und Pneumonie eingesetzt.
Application
Meropenem-Trihydrat wurde in folgenden Anwendungen verwendet
  • Testung von E coli-Isolaten aus Hafenmündungssedimentproben auf Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika
  • Bakterienabtötungstest und Screening auf Antibiotikaresistenz von mit Staphylococcus aureus transformierten Makrophagen bei Phagozyteninfektion im Sputum von Mukoviszidose-Patienten
  • Screening von Enterococcus faecalis in humaner Galle
Biochem/physiol Actions
Meropenem Trihydrat ist ein beta-Lactam-Ultrabreitspektrum-Antibiotikum, wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien.
Meropenem Trihydrat ist ein ultra-Breitspektrum beta-Lactam-Antibiotikum.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32460Y0001252PHR1772
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meropenem-Trihydrat Trihydrat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, What is the potency of Meropenem trihydrate (M2574)
    1 answer
    1. The potency of this product has not been determined. The minimum purity of this material is 97.5% by HPLC. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m2574#product-documentation