Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.35
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
S-Methylglutathione,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC(NC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H19N3O6S/c1-21-5-7(10(18)13-4-9(16)17)14-8(15)3-2-6(12)11(19)20/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)(H,19,20)
InChI key
QTQDDTSVRVWHMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful as a glyoxylase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
S-methylglutathione is a methionine containing peptide and glyoxylase inhibitor.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form powder | form - | form - | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay >98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?