Merck
M5518
Mezerein
from Daphne mezereum, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
12β-[(E,E)-5-Phenyl-2,4-pentadienoyloxy]-daphnetoxin
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H38O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.70
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1675867
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Daphne mezereum
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C=C(C)C(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@]3(CO)O[C@H]3C4[C@H]5OC6(O[C@]5([C@H](OC(=O)\C=C\C=C\c7ccccc7)[C@@H](C)[C@]24O6)C(C)=C)c8ccccc8
InChI
1S/C38H38O10/c1-21(2)36-30(44-27(40)18-12-11-15-24-13-7-5-8-14-24)23(4)37-26-19-22(3)29(41)35(26,43)33(42)34(20-39)31(45-34)28(37)32(36)46-38(47-36,48-37)25-16-9-6-10-17-25/h5-19,23,26,28,30-33,39,42-43H,1,20H2,2-4H3/b15-11+,18-12+/t23-,26-,28?,30-,31+,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38?/m1/s1
InChI key
DLEDLHFNQDHEOJ-WNRHQEOASA-N
Biochem/physiol Actions
Potent second stage tumor promotor and inflammatory agent; activates protein kinase C at nanomolar concentrations.
Other Notes
Phorbol ester analog from the plant Daphne mezereum.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)