Direkt zum Inhalt
Merck

M7882

4-Methyl-5-(β-hydroxyethyl)thiazole

Synonym(e):

4-Methyl-5-thiazolethanol, 5-Hydroxyethyl-4-methylthiazole

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

EC Number:
205-272-6
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
32150319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


density

1.2 g/mL at 25 °C (lit.)



Piktogramme

Exclamation mark

Signalwort

Warning

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Zielorgane

Respiratory system

Lagerklasse

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

233.6 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

112 °C - closed cup

PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen