Merck
M8046
Mifepriston
synthetic (organic), ≥98%, Progesterone receptor antagonist, powder
Synonym(e):
11β-(4-Dimethyl­amino)­phenyl-17β-hydroxy-17-hydroxy-17-(1-propinyl)-estra-4,9-dien-3-on, RU-38486, RU-486
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H35NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.59
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mifepriston, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow
originator
Danco Laboratories
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1[C@H](C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)C#CC)c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
General description
Mifepriston ist ein synthetisches Steroid, das zur Behandlung des Cushing-Syndroms und bei Uterusleiomyomen eingesetzt werden kann. Es antagonisiert bei niedrigen Dosen selektiv Progesteron, indem es an den intrazellulären Progesteronrezeptor bindet. Bei höheren Dosen blockiert Mifepriston das Cortisol am Glucocorticoid-Rezeptor, was sich auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse auswirkt und zu einem Anstieg des zirkulierenden Cortisols führt, wodurch sich bei manchen Patienten eine Hyperglykämie kontrollieren lässt. Darüber hinaus hat Mifepriston eine höhere Affinität für den Glucocorticoid-II-Rezeptor als für den Glucocorticoid-I-Rezeptor. Bei einem Schwangerschaftsabbruch verdrängt Mifepriston das Progesteron.
Application
Mifepriston wird verwendet:
  • zur Beeinträchtigung der proliferativen und sekretorischen Phase der endometrialen Stromazellen
  • zur Entwicklung eines Mausmodells für Frühgeburten, um die unterschiedlichen Zerfixreifungsmechanismen bei ausgetragenen Schwangerschaften und Frühgeburten zu untersuchen
  • zur Aktivierung des Genschalters Gal4 bei Fliegen
  • zur Untersuchung der Wirkung von Geschlechtssteroiden auf die Prostaglandinsekretion
Biochem/physiol Actions
Aus diesem Grund wird Mifepriston als potenzielles Abortivum angesehen. Es ist auch für die Hemmung von humanem Choriongonadotropin bekannt. Mifepriston führt zu dezidualer Nekrose.
Mifepriston (RU-486) ist ein Progesteron- und Glukokortikoid-Rezeptorantagonist.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Danco Laboratories entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mifepriston
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)