Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 x 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 672,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
€ 672,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Mimetic columns are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suspension | description suspension | description suspension | description suspension |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form suspension | form suspension | form suspension | form suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?