Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
TransIT®-Lenti, Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production
grade
Molecular Biology
form
liquid
manufacturer/tradename
Mirus Bio
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- High Performance – Provide higher functional titers
- Simple Protocol – No media change required, single harvest
- Animal Origin Free – Regulatory friendly
Other Notes
Suitable for lentivirus transfection.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Ideal transfection reagent for recombinant lentivirus production | description A low toxicity, broad spectrum DNA transfection reagent | description A high efficiency, low toxicity, DNA transfection reagent optimized for 293 cells | description High, Reproducible Protein Yield in Suspension CHO and 293 Cells |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Mirus Bio | manufacturer/tradename Mirus Bio | manufacturer/tradename Mirus Bio | manufacturer/tradename Mirus Bio |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
66.2 °F
Flammpunkt (°C)
19 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?